Stampa…
5-Chloro-2-methylindole
Fornitore: Apollo Scientific
OR3699-1G OR3699-5G
APOSOR3699-1GEA 61.1 EUR
APOSOR3699-1G APOSOR3699-5G
5-Chloro-2-methylindole
5-Chloro-2-methylindole
Formula: C₉H₈ClN
Peso molecolare: 165,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005619
CAS Number: 1075-35-0