Stampa…
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR3697-25G OR3697-5G OR3697-1G
APOSOR3697-25GEA 846 EUR
APOSOR3697-25G APOSOR3697-5G APOSOR3697-1G
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate
Formula: C₁₄H₁₈O₆
Peso molecolare: 282,292 g/mol
Punto di fusione: 87…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026908
CAS Number: 3044-56-2