Stampa…
3-Idrossiindolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3695-250MG OR3695-100MG
APOSOR3695-250MGEA 364 EUR
APOSOR3695-250MG APOSOR3695-100MG
3-Idrossiindolo
3-Idrossiindolo
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 480-93-3