Stampa…
6-Azaindole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3694-5G OR3694-1G
APOSOR3694-5GEA 65.4 EUR
APOSOR3694-5G APOSOR3694-1G
6-Azaindole 99%
6-Azaindole
Formula: C₇H₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01686899
CAS Number: 271-29-4