Stampa…
4-Azaindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
OR3693-1G OR3693-5G OR3693-25G
APOSOR3693-1GEA 17.6 EUR
APOSOR3693-1G APOSOR3693-5G APOSOR3693-25G
4-Azaindole
4-Azaindole
Formula: C₇H₆N₂
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00971977
CAS Number: 272-49-1