Stampa…
1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3692-1G OR3692-250MG OR3692-500MG
APOSOR3692-1GEA 29.2 EUR
APOSOR3692-1G APOSOR3692-250MG APOSOR3692-500MG
1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
Peso molecolare: 177,1600 g/mol
Punto di fusione: 141…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607929
CAS Number: 26120-43-4