Stampa…
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Amino-4-methyl-1H-indazole
OR3691-1G OR3691-5G OR3691-250MG
APOSOR3691-1GEA 59.6 EUR
APOSOR3691-1G APOSOR3691-5G APOSOR3691-250MG
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147.18 g/mol
Punto di fusione: 211…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607935
CAS Number: 952183-44-7