Stampa…
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-2-methyl-2H-indazole
OR3688-1G OR3688-250MG
APOSOR3688-1GEA 183 EUR
APOSOR3688-1G APOSOR3688-250MG
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00464866
CAS Number: 50593-30-1