Stampa…
3-Chloro-4-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3687-25G OR3687-5G OR3687-100G
APOSOR3687-25GEA 34.8 EUR
APOSOR3687-25G APOSOR3687-5G APOSOR3687-100G
3-Chloro-4-methylbenzonitrile 98%
3-Chloro-4-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Punto di fusione: 46…48 °C
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001799
CAS Number: 21423-81-4
EINECS: 244-381-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II