Stampa…
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3686-250MG OR3686-500MG OR3686-1G
APOSOR3686-250MGEA 178 EUR
APOSOR3686-250MG APOSOR3686-500MG APOSOR3686-1G
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formula: C₅H₈N₂O
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202901
CAS Number: 45533-87-7