Stampa…
indane-5-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulphonyl chloride
OR3684-1G OR3684-5G
APOSOR3684-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3684-1G APOSOR3684-5G
indane-5-sulphonyl chloride
indane-5-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₉ClO₂S
Peso molecolare: 216,679 g/mol
Punto di fusione: 47,8…48.8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05237217
CAS Number: 52205-85-3
UN: 3261
ADR: 8,III