Stampa…
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3683-1G OR3683-250MG
APOSOR3683-1GEA 16.1 EUR
APOSOR3683-1G APOSOR3683-250MG
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 187,03 g/mol
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06761692
CAS Number: 858516-69-5