Stampa…
4-Chloro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3679-1G OR3679-250MG OR3679-5G
APOSOR3679-1GEA 16.1 EUR
APOSOR3679-1G APOSOR3679-250MG APOSOR3679-5G
4-Chloro-1H-indazole
4-Chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,58 g/mol
Punto di fusione: 155…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00211065
CAS Number: 13096-96-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III