Stampa…
6-Bromo-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3676-25G OR3676-5G
APOSOR3676-25GEA 49.3 EUR
APOSOR3676-25G APOSOR3676-5G
6-Bromo-1H-indazole 98%
6-Bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₅BrN₂
Punto di fusione: 180…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03265457
CAS Number: 79762-54-2