Stampa…
3-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3674-1G OR3674-5G
APOSOR3674-1GEA 205 EUR
APOSOR3674-1G APOSOR3674-5G
3-Bromo-4-chloro-1H-indazole
3-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Punto di fusione: 233…234 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781582
CAS Number: 885521-40-4