Stampa…
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3670-1G OR3670-5G
APOSOR3670-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3670-1G APOSOR3670-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
Punto di fusione: 133…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179181
CAS Number: 59378-75-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III