2-Iodopyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR3669-1G
OR3669-25G
OR3669-5G
APOSOR3669-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3669-1G
APOSOR3669-25G
APOSOR3669-5G
2-Iodopyrazine
2-Iodopyrazine
Formula:
C₄H₃IN₂ Punto di ebollizione: 109…110 °C/34mmHg Densità: 2,086 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01319019 CAS Number: 32111-21-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...