Stampa…
7-Bromoindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromo-1H-indole
OR3667-5G OR3667-1G
APOSOR3667-5GEA 42.3 EUR
APOSOR3667-5G APOSOR3667-1G
7-Bromoindole 97%
7-Bromoindole
Formula: C₈H₆BrN
Peso molecolare: 196,05 g/mol
Punto di fusione: 41…44 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799492
CAS Number: 51417-51-7