Stampa…
4-Methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3665-100G OR3665-25G OR3665-500G
APOSOR3665-100GEA 45.9 EUR
APOSOR3665-100G APOSOR3665-25G APOSOR3665-500G
4-Methoxyphenylboronic acid
4-Methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
Punto di fusione: 204…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039139
CAS Number: 5720-07-0