Stampa…
3-Methoxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)borane, 3-Methoxybenzeneboronic acid
OR3664-25G OR3664-100G
APOSOR3664-25GEA 29.2 EUR
APOSOR3664-25G APOSOR3664-100G
3-Methoxyphenylboronic acid 97%
3-Methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
Peso molecolare: 151,96 g/mol
Punto di fusione: 160…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00161359
CAS Number: 10365-98-7