Stampa…
2-Methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3663-100G OR3663-25G OR3663-5G
APOSOR3663-100GEA 69.6 EUR
APOSOR3663-100G APOSOR3663-25G APOSOR3663-5G
2-Methoxyphenylboronic acid
2-Methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
Punto di fusione: 102…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236047
CAS Number: 5720-06-9