Methyl-4-formylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₈O₃ Punto di ebollizione: 265 °C Punto di fusione: 60…63 °C Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006950 CAS Number: 1571-08-0 EINECS: 216-385-5 |