Stampa…
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3658-1G OR3658-5G
APOSOR3658-1GEA 335 EUR
APOSOR3658-1G APOSOR3658-5G
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Punto di fusione: 202…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00552889
CAS Number: 104217-23-4