Stampa…
7-Bromo-2-chloroquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3654-1G OR3654-5G OR3654-25G
APOSOR3654-1GEA 43.7 EUR
APOSOR3654-1G APOSOR3654-5G APOSOR3654-25G
7-Bromo-2-chloroquinoline 97%
7-Bromo-2-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Peso molecolare: 242,5000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738671
CAS Number: 99455-15-9