Fmoc-Cys(StBu)-OH
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
N-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-S-(tert-butylthio)-L-cysteine
OR36369-1G
OR36369-5G
OR36369-25G
APOSOR36369-1GEA
94.5
EUR
APOSOR36369-1G
APOSOR36369-5G
APOSOR36369-25G
Fmoc-Cys(StBu)-OH
Fmoc-Cys(StBu)-OH
Formula:
C₂₂H₂₅NO₄S₂ Peso molecolare: 431,565 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00042617 CAS Number: 73724-43-3 |