Stampa…
N(α)-Boc-L-histidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-His-OH
OR36354-100G OR36354-25G
APOSOR36354-100GEA 281 EUR
APOSOR36354-100G APOSOR36354-25G
N(α)-Boc-L-histidine
N(α)-Boc-L-histidine
Formula: C₁₁H₁₇N₃O₄
Peso molecolare: 255,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065576
CAS Number: 17791-52-5