Stampa…
D-(-)-Isoleucine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
OR36341-1G OR36341-250MG OR36341-5G
APOSOR36341-1GEA 190 EUR
APOSOR36341-1G APOSOR36341-250MG APOSOR36341-5G
D-(-)-Isoleucine
D-(-)-Isoleucine
Formula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso molecolare: 131,17 g/mol
Punto di fusione: 265…274 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064221
CAS Number: 319-78-8