Stampa…
4-Chloro-2,6-dimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3632-100MG OR3632-250MG
APOSOR3632-100MGEA 19 EUR
APOSOR3632-100MG APOSOR3632-250MG
4-Chloro-2,6-dimethylquinoline
4-Chloro-2,6-dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClN
Peso molecolare: 191,6568 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272394
CAS Number: 6270-08-2