6-Bromoquinolin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR3631-1G
OR3631-5G
APOSOR3631-1GEA
0
EUR
APOSOR3631-1G
APOSOR3631-5G
6-Bromoquinolin-4-ol
6-Bromoquinolin-4-ol
Formula:
C₉H₆BrNO Punto di fusione: 281…283 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00272435 CAS Number: 145369-94-4 |