Stampa…
2,4,6-Trimethoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3630-1G OR3630-250MG
APOSOR3630-1GEA 279 EUR
APOSOR3630-1G APOSOR3630-250MG
2,4,6-Trimethoxyaniline
2,4,6-Trimethoxyaniline
Formula: C₉H₁₃NO₃
Punto di ebollizione: 125…127 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017165
CAS Number: 14227-17-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III