4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(4-(2-Bromoethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR3628-1G
OR3628-5G
APOSOR3628-1GEA
176
EUR
APOSOR3628-1G
APOSOR3628-5G
4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₄H₂₀BBrO₃ Peso molecolare: 327,03 g/mol Punto di fusione: 90…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09027285 CAS Number: 913836-27-8 |