Stampa…
5-Bromoanthranilic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
OR3626-100G OR3626-25G
APOSOR3626-100GEA 35 EUR
APOSOR3626-100G APOSOR3626-25G
5-Bromoanthranilic acid 98%
5-Bromoanthranilic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216,03 g/mol
Punto di fusione: 213…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007823
CAS Number: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III