Stampa…
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Borono-4-methoxybenzoic acid
OR3620-1G OR3620-500MG
APOSOR3620-1GEA 268 EUR
APOSOR3620-1G APOSOR3620-500MG
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid 98%
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₅
Peso molecolare: 195,9700 g/mol
Punto di fusione: 207…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203261
CAS Number: 730971-32-1