Stampa…
3,4,5-Trichlorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4,5-Trichlorophenylboronic acid,pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3,4,5-trichlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR361673-1G OR361673-5G
APOSOR361673-1GEA 92.8 EUR
APOSOR361673-1G APOSOR361673-5G
3,4,5-Trichlorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3,4,5-Trichlorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₄BCl₃O₂
Peso molecolare: 307.41 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11504973
CAS Number: 942069-95-6