Stampa…
1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR361656-1G OR361656-25G OR361656-5G
APOSOR361656-1GEA 151 EUR
APOSOR361656-1G APOSOR361656-25G APOSOR361656-5G
1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₂₁H₂₄BNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08063118
CAS Number: 1073354-51-4