Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR361629-1G
OR361629-250MG
OR361629-5G
APOSOR361629-1GEA
219
EUR
APOSOR361629-1G
APOSOR361629-250MG
APOSOR361629-5G
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester 95+%
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₁H₂₁BO₃ Peso molecolare: 212,0936 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11506065 CAS Number: 1131912-76-9 |