4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Piperazin-1-yl(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone
OR361540-1G
OR361540-5G
APOSOR361540-1GEA
143
EUR
APOSOR361540-1G
APOSOR361540-5G
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₇H₂₅BN₂O₃ Peso molecolare: 316,2030 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06657704 CAS Number: 864754-07-4 |