Stampa…
3-Methyl-4-pyridineboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Picoline-4-boronic acid, (3-Methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR361538-1G OR361538-5G
APOSOR361538-1GEA 151 EUR
APOSOR361538-1G APOSOR361538-5G
3-Methyl-4-pyridineboronic acid 98%
3-Methyl-4-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03095365
CAS Number: 894808-72-1