Stampa…
(E)-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-1-Pentene-1-boronic Acid Pinacol Ester
OR361518-25G OR361518-5G OR361518-1G
APOSOR361518-25GEA 960 EUR
APOSOR361518-25G APOSOR361518-5G APOSOR361518-1G
(E)-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
(E)-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₂₁BO₂
Peso molecolare: 196,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663882
CAS Number: 161395-96-6