Stampa…
Oxindole-6-boronic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Oxoindolin-6-yl)boronic acid
OR361513-100MG OR361513-250MG OR361513-1G
APOSOR361513-100MGEA 97.4 EUR
APOSOR361513-100MG APOSOR361513-250MG APOSOR361513-1G
Oxindole-6-boronic acid 95+%
Oxindole-6-boronic acid
Formula: C₈H₈BNO₃
Peso molecolare: 176,9650 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12913936
CAS Number: 1217500-61-2