Stampa…
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361503-1G OR361503-5G
APOSOR361503-1GEA 261 EUR
APOSOR361503-1G APOSOR361503-5G
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid 98%
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid
Formula: C₉H₁₃BN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11867876
CAS Number: 1218790-86-3