Stampa…
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR361380-1G OR361380-5G
APOSOR361380-1GEA 21.9 EUR
APOSOR361380-1G APOSOR361380-5G
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₁BO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025968
CAS Number: 104115-76-6