Stampa…
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361326-100MG OR361326-250MG OR361326-1G
APOSOR361326-100MGEA 88.6 EUR
APOSOR361326-100MG APOSOR361326-250MG APOSOR361326-1G
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₀BNO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11855973
CAS Number: 1083168-93-7