Stampa…
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,5,5-tetramethyl-2-[1-(methylethyl)pyrazol-4-yl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-(1-Methylethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR361314-1G OR361314-5G
APOSOR361314-1GEA 132 EUR
APOSOR361314-1G APOSOR361314-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Peso molecolare: 236,12 g/mol
Punto di fusione: 36…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11867881
CAS Number: 879487-10-2