Stampa…
6-Indoleboronic acid pinacol ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR361278-1G OR361278-5G
APOSOR361278-1GEA 90.2 EUR
APOSOR361278-1G APOSOR361278-5G
6-Indoleboronic acid pinacol ester 95+%
6-Indoleboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 243,1092 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368852
CAS Number: 642494-36-8