Stampa…
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR361168-250MG OR361168-1G OR361168-5G
APOSOR361168-250MGEA 93.1 EUR
APOSOR361168-250MG APOSOR361168-1G APOSOR361168-5G
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid 96%
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₂
Peso molecolare: 150,97 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07437925
CAS Number: 693774-55-9