2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)boronic acid
OR361167-1G
OR361167-250MG
APOSOR361167-1GEA
127
EUR
APOSOR361167-1G
APOSOR361167-250MG
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
Formula:
C₇H₁₀BNO₂ Peso molecolare: 150,9708 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD11042425 CAS Number: 846548-44-5 |