Stampa…
2,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,4-Dichlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR361114-1G OR361114-5G
APOSOR361114-1GEA 82.9 EUR
APOSOR361114-1G APOSOR361114-5G
2,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 96%
2,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BCl₂O₂
Peso molecolare: 272,97 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795660
CAS Number: 68716-50-7