Stampa…
2,4-Dichloro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)boronic acid
OR361110-1G OR361110-250MG
APOSOR361110-1GEA 611 EUR
APOSOR361110-1G APOSOR361110-250MG
2,4-Dichloro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2,4-Dichloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BCl₂O₃
Peso molecolare: 220,85 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12546454
CAS Number: 431942-67-5