Stampa…
4-Cyano-2-pyridineboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361048-1G OR361048-250MG
APOSOR361048-1GEA 944 EUR
APOSOR361048-1G APOSOR361048-250MG
4-Cyano-2-pyridineboronic acid 98%
4-Cyano-2-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₅BN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08703250
CAS Number: 1072946-01-0